Descripción
Se suministran con un tamaño de junta NS 29/32 estándar, pero también están disponibles con juntas esmeriladas NS 24/29
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Tipo | Araña con matraces |
| Para utilizar con (equipo) | Rotavapores |
| Admite | 5 matraces (100 ml) |
| Volumen (métrico) | 100 ml (por matraz) |