Learn More
Heidolph™ Araña con manguitos de destilación
Código de producto. 10279791 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
20 manguitos de destilación
6 manguitos de destilación
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
10279791 6 manguitos de destilación cada uno
10466671 20 manguitos de destilación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10279791 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 1530000509
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Para su uso con rotavapores
La araña se suministra con un tamaño de junta NS 29/32 estándar, pero también está disponible con juntas esmeriladas NS 24/29.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio
Tipo Araña con manguito de destilación
Para utilizar con (equipo) Rotavapores
Incluye 6 manguitos de destilación
Volumen (métrico) 20 ml (por tubo)