Learn More
Spiclomazina, TRC
Código de producto. 30411784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411784 50 mg -
30417932 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30411784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68176050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24527-27-3
Fórmula molecular C22H24ClN3OS2
Peso molecular (g/mol) 446.03
Sinónimo Clospirazine, 8-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Nombre IUPAC 8-[3-(2-clorofenotiaza-10-il)propil]-1-tia-4,8-diazaaspiro[4.5]decan-3-uno
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC5(CC4)NC(=O)CS5)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spiclomazine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24ClN3OS2/c23-16-6-7-20-18(14-16)26(17-4-1-2-5-19(17)29-20)11-3-10-25-12-8-22(9-13-25)24-21(27)15-28-22/h1-2,4-7,14H,3,8-13,15H2,(H,24,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.1049