missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SPHK1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13258258
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13258258 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13258258 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA522994

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SPHK1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IP

SPHK1, along with SPHK2, catalyzes the phosphorylation of sphingosine producing the signaling molecule sphingosine-1-phosphate (S1P). S1P signals through G-protein coupled receptors and controls diverse cellular processes. Inhibitors of SPHKs are viewed as potential therapeutics for the treatment of cancer. SPHK1 catalyzes the phosphorylation of sphingosine to sphingosine 1 phosphate (S1P), an important signaling molecule with intra- and extracellular functions. Inside the cell S1P acts as a signaling molecule like other sphingolipid metabolites like ceramide and sphingosine. S1P has been implicated in regulating cell differentiation, calcium mobilization from intracellular stores, and apoptosis. The cell surface receptors for S1P are the EDG family of G protein-coupled receptors (S1P Receptors).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPHK1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Phosphate, tris citrate with 0.09% sodium azide; pH 7-8
génica SPHK1
N.º de referencia del gen Q91V26, Q9NYA1
Alias de gen 1110006G24Rik; Acetyltransferase SPHK1; RP23-193A16.4; SK 1; Sk1; SKase; Sphingosine kinase 1; SPHK; SPHK1; SPK; SPK 1; Spk1
Símbolos de los genes SPHK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Sphingosine kinase 1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 170897, 8877
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.