Learn More
R&D Systems™ Sphingosine-1-phosphate
Código de producto. 30564791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30564791 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30564791 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1370/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.30€
    268.80€ / 1 miligramos
    Ahorro 30.50€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous agonist at S1P1-5
Endogenous second messenger involved in the control of cell proliferation and motility, and Ca2+ mobilization. Acts as an agonist at sphingosine-1-phosphate receptors (S1P1-5) and as an activator of GPR3, GPR6 and GPR12. Effectors regulated include p38 MAP kinase, PLC, adenylyl cyclase, myosin light chain phosphatase and focal adhesion kinase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sphingosine-1-phosphate
CAS 26993-30-6
Cantidad 1 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C18H38NO5P
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.48
Pureza >98%
Peso molecular 379.478