Learn More
Thermo Scientific Chemicals Esfingosina-1-fosfato
Código de producto. 15447829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447829 1 mg 1 miligramo
15437829 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447829 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66459.M^
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 26993-30-6 | C18H38NO5P, C18H38NO5P | 379.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26993-30-6
Fórmula molecular C18H38NO5P
Sinónimo D-eritro-Esfingosina 1-fosfato; S1P
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Blanco a blanquecino
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 379,47
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Esfingosina-1-fosfato
Formulario Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sphingosine-1-phosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sphingosine 1-phosphate