Learn More
Tocris Bioscience™ Spexin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18789206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18789206 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18789206 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6090/1
Potent GAL2/3 agonist; exhibits anxiolytic effects in vivo
Spexin is a potent galanin receptor 2/3 (GAL2/GAL3) agonist (EC50 values are 45.7 and 112.2 nM, respectively). Exhibits no significant activity at galanin receptor 1. Endogenous satiety-inducing peptide; inhibits long chain fatty acid uptake by adipocytes and decreases food consumption in diet-induced obese mice and rats. Attenuates LH secretion in goldfish. Exhibits anxiolytic effects in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 1370290-58-6
Contenido y almacenamiento Store at −20°C
Para utilizar con (aplicación) Potent galanin receptor 2/3 (GAL2/GAL3) agonist
Liofilizado Yes
Peso molecular 1619.9
Tipo de producto Peptide
Cantidad 1 mg
Secuencia NWTPQAMLYLKGAQ
Para uso exclusivo en investigación.