Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios para prensas granuladoras de laboratorio hidráulicas, juego de troqueles para gránulos
Código de producto. 17897715 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
17897715 13 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17897715 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3613
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Optimice el rendimiento de su Cole-Parmer™ Prensa hidráulica de pellets para laboratorio con este juego de matrices para pellets.
  • Elija entre una amplia gama de accesorios, incluidos juegos de troqueles para gránulos, gránulos, herramienta de abocardado y más.
  • Asegúrese de obtener los mejores resultados de su Cole-Parmer™ Prensa hidráulica de pellets de laboratorio para prensado de pellets de muestra para XRF y otras técnicas analíticas con estos accesorios y componentes.
  • Los accesorios y las piezas de repuesto incluyen los juegos de troqueles de gránulos de 13 mm, 31 mm, 35 mm y 40 mm, gránulos de diferentes materiales, juegos de manguitos y émbolos, y más.
Especificaciones
Tipo de producto Juego de troqueles para gránulos
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Para formar discos KBR de 13 mm
Para utilizar con (equipo) Para análisis IR
Incluye Cuerpo de matriz evacuable, base, émbolo, dos gránulos de acero pulido de 13 mm, sellos de vacío de junta tórica y anillo ciego para extracción del disco de muestra
Peso (imperial) 2.2 lb.
Peso (métrico) 1 kg