Learn More
Cole-Parmer™ Spec-Caps™ Tazas
Código de producto. 15350542 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 unidades
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15350542 1000 unidades 1000 PCS
1 options
Código de producto. 15350542 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3619M
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Aluminio de paredes delgadas y poco profundas Spec-Caps™ Copas para reforzar pellets XRF. Se utiliza comúnmente en la producción de discos de muestras de potencia prensada para XRF, pero también se utiliza para OES y otras técnicas analíticas. Forma el fondo y los lados del pellet terminado.
  • Hace que los discos de muestra sean más fáciles de extraer de la matriz de sedimentación.
  • Minimiza la contaminación durante la manipulación de muestras.
  • Protege el orificio de la matriz de sedimento de muestras abrasivas.
  • La superficie exterior pintada evita el agarrotamiento en la matriz de sedimentación y facilita el etiquetado.
  • Compatible con el juego de matriz de sedimentación aspirable de 31 mm 3623.
  • Se puede utilizar junto con la herramienta de aleteo de bordes 3618 para lograr un ajuste más ajustado en la matriz de sedimentación.
  • Se vende en bolsas de 1000.
Especificaciones
Tipo de producto Vaso de aluminio
Diámetro (imperial) 1,2 in
Diámetro (métrico) 30 mm
Para utilizar con (aplicación) Produce gránulos de 31 x 5 mm
Material Aluminio
Cantidad 1000 unidades