Learn More
Cole-Parmer™ Ligante Prep-Aid™
Código de producto. 15380552 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Ligante de parafina
Cantidad:
450 g
Tamaño de la unidad:
450 GR
Código de producto. Tipo Cantidad Tamaño de la unidad
15380552 Ligante de parafina 450 g 450 GR
1 options
Código de producto. 15380552 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3646450
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Perfectas para muestras que se desmenuzan o se rompen al prensarlas.
  • Se mezcla de manera rápida y completa con muestras con una concentración del 10 % al 25 % por peso para formar discos de muestras para XRF
  • Es resistente a la humedad y no contamina las muestras.
  • Une entre 200 y 250 discos de muestras o proporciona matriz para entre 25 y 35 discos de muestras compatibles
Ligante de celulosa
  • Se puede utilizar sin diluir como matriz de muestra con la técnica de manguito y émbolo.
  • No se cuece en la botella durante el almacenamiento.
UltraBind™
  • Se puede utilizar sin diluir como matriz de muestra con la técnica de manguito y émbolo.
  • Es resistente a la humedad y resiste a grietas e hinchazón en el almacenamiento.
  • Incluye bajos niveles de NaCl.
Ligante de parafina
  • Forma discos de muestras estables al aire a medida que el ligante ceroso sella la superficie contra la humedad.
Especificaciones
Tipo Ligante de parafina
Para utilizar con (aplicación) Muestras que se desmenuzan o se rompen al prensarlas
Tamaño de partículas ≤ 20 μm
Cantidad 450 g