Learn More
Cole-Parmer™ XRF Prep-Aid™ Auxiliares de molienda y aglutinantes de muestras
Código de producto. 15370552 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Ligante de celulosa
Ligante de parafina
UltraBind
Cantidad:
150 g
450 g
Tamaño de la unidad:
150 g
450 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Cantidad Tamaño de la unidad
15370552 Ligante de parafina 150 g 150 g
15340552 Ligante de celulosa 150 g 150 g
15350552 Ligante de celulosa 450 g 450 g
15360552 UltraBind 150 g 150 g
15124097 UltraBind 450 g 450 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15370552 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3646150
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Prepare muestras para obtener resultados reproducibles y libres de contaminación con XRF Prep-Aid™ Auxiliares de molienda y aglutinantes de muestras.
Perfectas para muestras que se desmenuzan o se rompen al prensarlas.
  • Seleccione aglutinantes en forma de polvo, tableta o líquido según su aplicación.
  • La preparación de muestras de alta calidad es la clave para lograr resultados analíticos consistentes y confiables.
  • Los polvos son ideales para muestras que se desmoronan o se desgastan después del prensado.
  • Se mezclan rápida y completamente con las muestras para formar discos de muestra XRF (fluorescencia de rayos X).
  • Las tabletas son una forma eficiente de agregar aglutinante a los discos de muestra XRF.
  • El líquido se mezcla fácilmente con la muestra.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) SamplePrep Mezcladores, SamplePrep Molinos
Tipo Ligante de parafina
Para utilizar con (aplicación) Muestras que se desmenuzan o se rompen al prensarlas
Tamaño de partículas ≤ 20 μm
Cantidad 150 g