Learn More
Cole-Parmer™ Kapton™ Película para ventanas XRF
Código de producto. 12716658 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Kapton
Grosor:
0,33 mil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Grosor Tamaño de la unidad
12716658 Kapton 0,33 mil cada uno
1 options
Código de producto. 12716658 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3511
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Película de ventana delgada para copas de muestra de líquido XRF.
  • Resistente al calor hasta 300 °C (572 °F).
  • Químicamente imperioso para casi cualquier cosa.
  • Compatible con X-Cell™ tazas de muestra.
  • Disponible en 0,3 mil (8 μm) de espesor.
  • Cole-Parmer™ La película para ventanas XRF sirve como ventana de muestra sobre nuestra X-Cell copas de muestra, que permiten una transmisión uniforme de rayos X al tiempo que contienen eficazmente la muestra líquida.
  • Kapton™ La película de poliimida es químicamente resistente a casi todo, excepto a las soluciones alcalinas fuertes.
  • A menudo se considera lo más parecido a una película para ventanas XRF a prueba de bombas debido a su increíble resistencia y resistencia al calor hasta más de 300 °C (572 °F).
  • El recubrimiento de superficie a base de fosfato mejora sus características de manejo.
Información de órdenes
Disponible en una gran variedad de materiales, cada uno resistente a una amplia gama de productos químicos Todos los tamaños son compatibles con los recipientes para muestras X-Cell.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetros XRF
Tipo Película de ventana
Descripción Rollo de película para ventanas
Dimensiones (L x An) 50 ft x 2,87 pulg.
Para utilizar con (aplicación) Ejemplo de cubierta de ventana
Longitud (imperial) 50 pies
Longitud (métrico) 15,2 m
Material Kapton
Anchura (imperial) 2,87 pulg.
Cantidad 1 rollo
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 300 °C
Grosor 0,33 mil
Anchura (métrico) 7,28 cm