Learn More
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Tazas
Código de producto. 15390542 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Altura (métrico):
8 mm
9 mm
Cantidad:
100/paq.
1000/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
15390542 31 mm 8 mm 1000/paq. paquete de 1000
15360542 33 mm 8 mm 100/paq. paquete de 100
15300552 38 mm 9 mm 100/paq. paquete de 100
15310552 38 mm 9 mm 1000/paq. paquete de 1000
15380542 31 mm 8 mm 100/paq. 100 PCS
15340542 30 mm 8 mm 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15390542 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3619AM
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Estos XRF Spec-Caps™ Las copas ayudan en la producción de discos de muestra de polvo prensado para XRF, OES y otras técnicas analíticas.
Los vasos de aluminio ayudan en la producción de discos para muestras de polvo prensado para XRF.
  • Refuerza los discos de muestra para resistir astillas y roturas.
  • Hace que los discos de muestra sean más fáciles de extraer de la matriz de sedimentación.
  • Minimiza la contaminación durante la manipulación de muestras.
  • Protege el orificio de la matriz de sedimento de muestras abrasivas.
  • Las copas de aluminio de paredes delgadas y poco profundas forman el fondo y los lados del pellet terminado para ayudar a reforzar los pellets XRF.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetros XRF
Tipo Copa de muestras
Descripción Produce sedimentos de 31 mm x 5 mm
Diámetro (imperial) 1,2 in
Diámetro (métrico) 31 mm
Para utilizar con (aplicación) XRF
Altura (imperial) 0,31 pulg.
Altura (métrico) 8 mm
Cantidad 1000/paq.