Learn More
Cole-Parmer™ Grinding Balls for High-Energy Mixer/Mill™ Grinding Vial Sets
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Accesorios disponibles:
- Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
- Juegos de bolas de molienda
- Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
- Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bolas de molienda |
| Composición | Fe, Cr, Si, Mn, C |
| Diámetro (imperial) | 30,4/45,7 cm (0,5/0,25 pulg) |
| Diámetro (métrico) | 1,27 cm/0,63 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para molienda de uso general |
| Para utilizar con (equipo) | Kit de viales de Mixer o Mill 8000 D y 8000 M |
| Dureza | Desde 5,5 hasta 6 |
| Material | Acero endurecido |