Descripción
- Disolvente: Acetonitrilo
- Volumen: 5 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 40 μg/mL |
| Técnica | Soluciones adecuadas para la extracción de pesticidas |
| Tipo | Mezcla estándar interna AOAC |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 5 mL |