Learn More
SPEX CertiPrep™ Lavador y secador de pipetas
Código de producto. 15236376 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
91,4cm
Tamaño de la unidad:
2 PK
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15236376 91,4cm 2 PK
1 options
Código de producto. 15236376 Proveedor SPEX CertiPrep™ N.º de proveedor PIPWASH1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1783.88€
    1335.38€ / paquete de 1
    Ahorro 448.50€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Proporciona un lavado rápido y completo de pipetas volumétricas de clase A.
Características principales
  • Procesa hasta 23 pipetas la vez
  • Hecho de polietileno duradero
  • Limpia las pipetas simultáneamente por dentro y por fuera.
  • El diseño compacto ocupa un espacio mínimo en la zona de trabajo.
  • 23 portapipetas de plástico en forma de cono que admiten tamaños de pipetas que van desde 0,5 a 250 ml
Funcionamiento sencillo
  • Rápidos y fáciles de cargar.
  • La tubería de agua incluye una válvula de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN independiente.
  • La tubería de agua se puede conectar a la tubería de vacío para el secado.
  • Ligera y compacta, la lavadora/secadora cabe dentro de un fregadero o sobre una mesa de laboratorio.
Accesorios opcionales
  • El lavabo y la bomba están disponibles por separado.  (PIPBASIN-1, PIPPUMP-115V, PIPPUMP-230V)
  • Las soluciones de lavado o los surfactantes pueden usarse con la combinación tanque/bomba.
  • Capacidad de bombeo: 205 gal./hr. a 3,2 psi.
Especificaciones
Para utilizar con Admite tamaños de pipetas que van desde 0,5 a 250 ml.
Altura (imperial) 36 in
Altura (métrico) 91,4cm
Descripción Lavadora de pipetas
Material Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Proporciona un lavado rápido y completo de las pipetas volumétricas de clase A
Incluye Tubería de agua
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,48cm
Tipo de producto Lavador/secador de pipetas