Description
Requires
Película de ventana
- Una abertura para entrega rápida de muestra de líquido.
- Compatible con los principales proveedores de espectrómetros XRF.
- Disponible en diámetros exteriores de 31 mm, 40 mm y 43 mm.
- Construcción de polietileno libre de contaminantes.
- Collares disponibles para sujetar la película de la ventana a la taza para mayor seguridad.
Cole-Parmer™ Las X-Cells se utilizan en todo el mundo para el análisis rápido, confiable y reproducible de muestras líquidas en espectrómetros XRF.
- Están diseñados para adaptarse a los principales proveedores de espectrofotómetros XRF, como PANalytical , Rigaku, Bruker , y Thermo Instrumentos.
- La construcción duradera de polietileno es generalmente resistente a ácidos, bases y la mayoría de los productos químicos orgánicos, excepto los hidrocarburos halogenados.
- El sistema cerrado patentado X-Cell El diseño incluye un sello a presión para ventilar muestras volátiles y un recipiente de depósito para atrapar cualquier líquido que se expanda a través del respiradero.
- Esto garantiza al analista una ventana lisa y gruesa para una mayor precisión, pero al mismo tiempo protege contra derrames en los espectrómetros de óptica invertida.
- Una superficie rugosa dentro del recipiente del depósito facilita el etiquetado.
- Cada cerrado X-Cell consta de una copa y un anillo de presión.
- Para las muestras líquidas de rutina, el recipiente se llena con líquido, se extiende un trozo de película sobre la parte superior y luego se empuja el anillo de retención hacia abajo sobre el recipiente para formar una ventana gruesa similar a un tambor.
- Se da vuelta la celda y, si se desea, se puede empujar el broche de presión en la parte posterior para romper el sello y permitir la ventilación de las burbujas atrapadas y expandir el líquido mientras se analiza la muestra.
- El relleno X-Cell Luego se coloca en la máscara del espectrómetro.
- Utilice el inserto sin burbujas con la celda de líquido XRF 3527 (04576-05) de 40 mm para evitar que el aire atrapado forme una burbuja debajo de la película de la ventana cuando la celda está en posición vertical.
- El inserto se empuja dentro de la celda antes de agregar la muestra y forma un estante en forma de cono invertido debajo del cual se pueden atrapar burbujas de aire una vez que la celda está llena y sellada.
Order Info
También hay disponibles versiones de aplicación especial, lo que incluye micro X-Cell de 31 mm —con una ventana centrada de 6,3 mm para muestras pequeñas, peligrosas o sensibles al aire— y celdas de 43 mm para analizadores de azufre Horiba&tra
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetros XRF |
| Tipo | Copa de muestras |
| Diámetro (imperial) | 1,57 in |
| Diámetro (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis del XRF |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | 100 Pk. |
| Estilo de parte superior | Cerrada |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.