Learn More
SPEX CertiPrep™ Accesorios para lavador y secador de pipetas
Código de producto. 11466068 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Bomba de lavador de pipetas, 115 V
Bomba de lavador de pipetas, 230V
Tanque de lavador de pipetas
Tamaño de la unidad:
1 UNIT
1 unidad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11466068 Tanque de lavador de pipetas 1 unidad
15236116 Bomba de lavador de pipetas, 115 V 1 UNIT
13206359 Bomba de lavador de pipetas, 230V 1 UNIT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466068 Proveedor SPEX CertiPrep™ N.º de proveedor PIPBASIN1
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para usar con lavadora y secadora de pipetas
Bomba y cuenca ambos construidos de polietileno duradero.
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Especificaciones
Para utilizar con Lavadoras de pipetas
Altura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 13 cm
Para utilizar con (equipo) Para lavador y secador de pipetas
Tipo de producto Tanque de lavador de pipetas