Learn More
Espermina, TRC
Código de producto. 30135944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135944 5 g 5 g
30134351 1 g 1 g
17991765 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6805105G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-44-3
Fórmula molecular C10 H26 N4
Peso molecular (g/mol) 202.34
Sinónimo 1,4-Butanediamine, N1,N4-bis(3-aminopropyl)-;1,4-Butanediamine, N,N'-bis(3-aminopropyl)- (8CI,9CI), Spermine (6CI), 1,5,10,14-Tetraazatetradecane, 4,9-Diazadodecane-1,12-diamine, Gerontine, Musculamine, N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine, N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-tetramethylenediamine, N,N'-Bis(3-aminopropyl)butanediamine, NSC 268508, Neuridine, Spermin
Nombre IUPAC N,N'-bis(3-aminopropil)butano-1,4-diamina
SMILES NCCCNCCCCNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.2157
Porcentaje de pureza >95%