Learn More
Tocris Bioscience™ Spermine tetrahydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30001155 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30001155 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0958/100
Modulator at polyamine site
Polyamine which produces a variety of modulatory effects on the NMDA receptor channel, acting through a specific site on the complex which can cause both agonist and antagonist effects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermine tetrahydrochloride
CAS 306-67-2
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C10H30Cl4N4
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.19
Pureza >98%
Peso molecular 348.18