Learn More
Tetraclorhidrato de espermina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483150 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11483150 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11483150 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210047401
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermine tetrahydrochloride
CAS 306-67-2
Color Blanco
Fórmula molecular C10H30Cl4N4
Número MDL MFCD00012914
Cantidad 1 g
Sinónimo spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
Clave InChI XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
Nombre IUPAC tetracloruro de tetrahidrógeno (3-aminopropil)({4-[(3-aminopropil)amino]butil})amina
Peso molecular (g/mol) 348.18
PubChem CID 9384
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.19
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SPERMINE TETRAHYDROCHLORIDE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermine Tetrahydrochloride