Learn More
Tetraclorhidrato de espermina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445329 1 g 1 g
15455329 5 g 5 g
15465329 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15445329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63060.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.50€
    34.65€ / 1 g
    Ahorro 3.85€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Se une al sitio modulador de poliaminas de NMDA
Spermine tetrahydrochloride, is used to precipitate DNA from low salt aqueous buffers. Spermine tetrahydrochloride was used to precipitate DNA for flow cytometric analysis from fresh frozen breast cancer tissue, archival tissue of salivary gland, renal and thyroid tumors2 and red blood cells of chicken.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetraclorhidrato de espermina se utiliza para lanzar ADN de tampones acuosos bajos en sal. El tetraclorhidrato de espermina se utilizó para precipitar el ADN en el análisis citométrico de flujo a partir de tejido fresco congelado de cáncer de mama, tejido de archivo de la glándula salival, tumores renales y tiroideos2 y glóbulos rojos de pollo.
Solubilidad
Soluble en agua (348,2 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 306-67-2
Fórmula molecular C10H30Cl4N4
Peso molecular (g/mol) 348.18
Número MDL MFCD00012914
Clave InChI XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
PubChem CID 9384
Nombre IUPAC N,N'-bis(3-aminopropil)butano-1,4-diamina;tetraclorhidrato
SMILES [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermine tetrahydrochloride
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 3911771
Información de solubilidad Soluble in water (348.2g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Spermine tetrahydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermine tetrahydrochloride