Learn More
Spermine, MedChemExpress
Código de producto. 16498806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16498806 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1777
MedChemExpress Spermine (NSC 268508) functions directly as a free radical scabenger to protect DNA from free radical attack. Spermine has antiviral effects.
Spermine (NSC 268508) functions directly as a free radical scabenger to protect DNA from free radical attack. Spermine has antiviral effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermine
Forma física Oil
CAS 71-44-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H26N4
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo NSC 268508 Neuridine
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (617.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCCNCCCCNCCCN
Peso molecular (g/mol) 202.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.34
Porcentaje de pureza 98.0%