Learn More
Espermina, base libre, ≥ 97%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11454381 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454381 5 g 5 g
11444381 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454381 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215207005
CAS 71-44-3
Fórmula molecular C10H26N4
Peso molecular (g/mol) 202.35
Número MDL MFCD00008215
Clave InChI PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
PubChem CID 1103
ChEBI CHEBI:15746
Nombre IUPAC (3-aminopropil)({4-[(3-aminopropil)amino]butil})amina
SMILES NCCCNCCCCNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.3
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Solid