Learn More
Triclorhidrato de espermidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spermidine trihydrochloride |
| CAS | 334-50-9 |
| Fórmula molecular | C7 H19 N3 . 3 Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Spermidine Trihydrochloride, 1,4-Butanediamine','N-(3-aminopropyl)-','trihydrochloride (8CI,9CI), Spermidine hydrochloride, Spermidine trihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Cl.NCCCCNCCCN |
| Nombre IUPAC | N'-(3-aminopropil)butano-1,4-diamina;triclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 254.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.0879 |