Learn More
Trihidrocloruro de espermidina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11463150 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11463150 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11463150 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210047205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    139.65€ / 5 g
    Ahorro 7.35€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
CAS 334-50-9
Fórmula molecular C7H22Cl3N3
Peso molecular (g/mol) 254.62
Número MDL MFCD00012918
Clave InChI LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
PubChem CID 9539
SMILES [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermidine trihydrochloride
Color Blanco
Densidad 0.925g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC N'-(3-aminopropil)butano-1,4-diamina;triclorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.6
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Spermidine Trihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermidine Trihydrochloride