Learn More
Triclorhidrato de espermidina, Fisher BioReagents
Código de producto. 11423084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11423084 1 g Vidrio ámbar 1 g
11433084 5 g Vidrio ámbar 5 g
10348084 25 g Vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423084 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP25401
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Spermidine is an aliphatic polyamine used in various biochemical applications due to its involvement in many metabolic functions within organisms
Forms stable compounds with nucleic acids and may be used for the purification of DNA-binding proteins
El trihidrocloruro de espermidina forma compuestos estables con ácidos nucleicos. Se utiliza en la investigación bioquímica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334-50-9
Fórmula molecular C7H22Cl3N3
Peso molecular (g/mol) 254.62
Número MDL MFCD00012918
Clave InChI LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
PubChem CID 9539
Nombre IUPAC N'-(3-aminopropil)butano-1,4-diamina;triclorhidrato
SMILES [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermidine Trihydrochloride
Punto de fusión 248°C
Color Blanco
pH 3 to 6
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 8869
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.63
Porcentaje de pureza 99% min.
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Spermidine trihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.