Learn More
Triclorhidrato de espermidina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15484169 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15484169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61595.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Se une y precipita el ADN; puede usarse para la purificación de proteínas de unión al ADN
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermidine trihydrochloride
CAS 334-50-9
Punto de fusión 250°C (decomposition)
Color Blanco
Fórmula molecular C7H22Cl3N3
Fórmula lineal NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2·3HCl
Número MDL MFCD00012918
Cantidad 100 mg
Beilstein 3552356
Índice Merck 14,8742
Sinónimo spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
Nombre IUPAC N'-(3-aminopropil)butano-1,4-diamina;triclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 254.62
PubChem CID 9539
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.63
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo