Learn More
Triclorhidrato de espermidina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10300904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10300904 1 g Frasco de vidrio 1 g
10430491 5 g Frasco de vidrio 5 g
10177463 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10300904 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215100010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 334-50-9 | C7H22Cl3N3 | 254.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334-50-9
Fórmula molecular C7H22Cl3N3
Peso molecular (g/mol) 254.62
Número MDL MFCD00012918
Clave InChI LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
PubChem CID 9539
Nombre IUPAC N'-(3-aminopropil)butano-1,4-diamina;triclorhidrato
SMILES [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermidine trihydrochloride
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 248°C to 252°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)4NH(CH2)3NH2·3HCl
Cantidad 1 g
Beilstein 04, II, 704
Índice Merck 15, 8869
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.63
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Spermidine trihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.