Learn More
Triclorhidrato de espermidina 100 μg/ml en acetonitrilo:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310665 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310665 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16972738WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermidine trihydrochloride
CAS 334-50-9
Nombres de analitos o componentes Spermidine trihydrochloride
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C7 H19 N3 . 3 Cl H
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
SMILES Cl.Cl.Cl.NCCCCNCCCN
Nombre IUPAC N'-(3-aminopropil)butano-1,4-diamina;triclorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 254.63
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0879 g/mol