Learn More
Espermidina, TRC
Código de producto. 30137826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137826 25 g 25 g
30132761 5 g 5 g
30003572 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68040025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-20-9
Fórmula molecular C7 H19 N3
Peso molecular (g/mol) 145.25
Sinónimo 1,4-Butanediamine, N1-(3-aminopropyl)-;1,4-Butanediamine, N-(3-aminopropyl)- (8CI,9CI), Spermidine (6CI), 1,5,10-Triazadecane, 1,8-Diamino-4-azaoctane, 4-Azaoctane-1,8-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, N-(3-Aminopropyl)-4-aminobutylamine, N-(4-Aminobutyl)-1,3-diaminopropane, Spermidin
Nombre IUPAC N'-(3-aminopropil)butano-1,4-diamina
SMILES NCCCCNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.1579
Porcentaje de pureza >95%