Learn More
Spermidine, MedChemExpress
Código de producto. 16488806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16488806 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1776100mg
MedChemExpress Spermidine maintains cell membrane stability, increases antioxidant enzymes activities, improving photosystem II (PSII), and relevant gene expression. Spermidine significantly decreases the H2O2 and O2 contents.
Spermidine maintains cell membrane stability, increases antioxidant enzymes activities, improving photosystem II (PSII), and relevant gene expression. Spermidine significantly decreases the H2O2 and O2 contents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermidine
CAS 124-20-9
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H19N3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (688.47 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (114.77 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 7 with HCl and heat to 80°C)
SMILES NCCCCNCCCN
Peso molecular (g/mol) 145.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.25
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism