Learn More
Spermidine, free base, 99.5%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11474371 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11474371 1 g
1 options
Código de producto. 11474371 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215206801
CAS 124-20-9
Fórmula molecular C7H19N3
Peso molecular (g/mol) 145.25
Número MDL MFCD00008229
Clave InChI ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
Nombre IUPAC (4-aminobutil)(3-aminopropil)amina
SMILES NCCCCNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermidine free base
Nombre de nota Cell Biology and Analysis
Color Incolora
Densidad 0.925g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽ 99%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.25
Porcentaje de pureza 0.995
Forma física Liquid