Learn More
Espermidina ∽98 %; calidad de reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11418302 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11418302 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11418302 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219485225
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermidine
CAS 124-20-9
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo Approx. 99%
Fórmula molecular C7H19N3
Número MDL MFCD00008229
Cantidad 25 g
Sinónimo spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
Clave InChI ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCCCNCCCN
Nombre IUPAC N'-(3-aminopropil)butano-1,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 145.25
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.25
Grado Reactivos de biología molecular
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Spermidine Free Base
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermidine Free Base