Learn More
General Tools Manómetro digital
Código de producto. 15200748 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de presión:
100 psi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de presión Tamaño de la unidad
15200748 100 psi cada uno
1 options
Código de producto. 15200748 Proveedor General Tools N.º de proveedor 6860306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    475.00€
    380.53€ / paquete de 1
    Ahorro 94.47€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Utilice el manómetro digital para leer la presión manométrica y diferencial en 11 unidades de medida.
  • Ideal para medir baja presión diferencial en salas limpias, pruebas y equilibrio, HVAC, sistemas neumáticos y periféricos de computadora.
  • Gran pantalla LCD retroiluminada, funciones de máximo, mínimo, retención y apagado automático.
  • El puerto RS-232 incorporado descarga información a su PC.
  • Estos manómetros están diseñados para usarse únicamente con gases no corrosivos y aire, no con líquidos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad CE
Para utilizar con (aplicación) Ideal para medir una presión diferencial baja en salas limpias, prueba y equilibrado, HVAC, sistemas neumáticos y periféricos informáticos.
Incluye Una batería de 9 voltios
Tamaño del conector (imperial) 0,2 in Dentados
Tamaño del conector (métrico) Manguera de 4,57 mm
Anchura (imperial) 9,75 in
Anchura (métrico) 247.65 mm
Exactitud ± 0,3% a escala completa
Tipo de pantalla LCD
Intervalo de presión 100 psi
Tipo de producto Manómetro digital