Learn More
Thermo Scientific™ Rotores y concentrador centrífugo al vacío refrigerados SpeedVac™ SRF110
Código de producto. 17394641 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Concentrador de vacío
Kit de concentrador de vacío
Kit de concentrador de vacío universal
Rotor 12-13 mm
Rotor 12-17 mm
Rotor 28 mm
Rotor de microcentrífuga hexagonal
Rotor para microplacas
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz, 8 A
N/D
Incluye:
Bomba de aceite, trampa de vapor, accesorios
Concentrador
Rotor
Sistema de vacío universal, rotor, accesorios
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Requisitos eléctricos Incluye Tamaño de la unidad
17394641 Rotor 12-17 mm N/D Rotor cada uno
17364641 Rotor 12-13 mm N/D Rotor cada uno
17374641 Rotor de microcentrífuga hexagonal N/D Rotor cada uno
17384641 Rotor 28 mm N/D Rotor cada uno
17304651 Rotor para microplacas N/D Rotor cada uno
17314651 Concentrador de vacío 230 V, 50 Hz, 8 A Concentrador cada uno
17324651 Kit de concentrador de vacío 230 V, 50 Hz, 8 A Bomba de aceite, trampa de vapor, accesorios cada uno
17334651 Kit de concentrador de vacío universal 230 V, 50 Hz, 8 A Sistema de vacío universal, rotor, accesorios cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17394641 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor RF52
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00€
    1310.00€ / paquete de 1
    Ahorro 95.00€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Procese muestras biológicas sensibles al calor con confianza utilizando SRF110. Este sistema SpeedVac refrigerado utiliza tecnologías de centrifugación, vacío y calor de última generación para eliminar disolventes y concentrar muestras biológicas sensibles al calor al mismo tiempo que mantiene la integridad de las muestras.
SpeedVac™ SRF110 modular refrigerated vacuum concentrator provides flexibility to your lab. It offers unique programming capabilities to maintain chamber temperature pre and post sample run to prevent thermal degradation of heat sensitive samples such as proteins, enzymes, and other biomolecules. They are ideal for evaporation of aqueous based solvents, buffers, and HPLC fractions. For a convenient, one model shopping experience select from SRF110P1 (modular configuration) and SRF110P2 (Semi integrated configuration) kit options. Each kit is designed to include components required for convenient SpeedVac setup.
El concentrador de vacío refrigerado modular SRF110 proporciona flexibilidad a cualquier espacio de sobremesa.  SRF110 se puede configurar en función de las necesidades de las aplicaciones. Seleccione entre una amplia gama de componentes ThermoFisher Scientific adecuados, como bombas, trampa de vapor y accesorios adicionales para la configuración personalizada de la concentración de vacío.  Para una práctica experiencia de compra de un modelo, seleccione entre las opciones de kit SRF110P1 (configuración modular) y SRF110P2 (configuración semiintegrada). Cada kit está diseñado para incluir los componentes necesarios para una configuración práctica de SpeedVac.
  • SRF110 ofrece una capacidad de programación única para mantener la temperatura de la cámara antes y después del procesamiento de muestras para evitar la degradación térmica de muestras sensibles al calor, como proteínas, enzimas y otras biomoléculas
  • Ideal para la evaporación de disolventes, tampones, fracciones de HPLC, etc. de base acuosa y no agresivos.
  • 3 programas preestablecidos con opción para almacenar hasta 9 programas
  • Intervalo de temperatura de -4 °C a 100 °C (incremento de 1 °C)
  • Mecanismo de rotor de autoalineación y liberación rápida
  • Rotor hexagonal (RF132) incluido con la compra de SRF110
  • Consulte la lista de rotores disponibles para su compra y su uso con el modelo SRF110
  • Productos eléctricos: 115 V CA (60 Hz, 16 A) y 230 V CA (50 Hz, 8 A)
  • Certificaciones: certificación UL, CE, UKCA, KC, marcado RCM.
  • Conformidad con gases fluorados: Sí (EPA-SNAP y UE)
  • El kit SRF110P1 incluye SpeedVac refrigerado (SRF110), rotor hexagonal (RF132), bomba de aceite (VLP120-115), trampa de vapor (RVT450-115), tubos universales (UTP-TYG), matraz de condensación de vidrio de 4 l (GCF400), tapón de vidrio (FC400) y frasco de 1 l de líquido de transferencia de calor Cryocool™ (SCC1)
  • El kit SRF110P2 incluye SpeedVac refrigerado (SRF110), rotor hexagonal (RF132), sistema de vacío universal (UVS450), tubos universales (UTP-TYG), matraz de condensación de vidrio de 4 l (GCF400), tapón de vidrio (FC400) y frasco de 1 l de líquido de transferencia de calor Cryocool™ (SCC1)
Garantía
fuera de la caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones Ninguno
Admite Holds: 52 x 2 mL; 52 x 5 mL; 36 x 5-6mL
Incluye Rotor
Tipo Rotor 12-17 mm
Descripción Rotor de 12-17 mm; Capacidad: 52 x 2 ml; 52 x 5 ml; 36 x 5-6 ml
Requisitos eléctricos N/D
Material Aluminio
Para utilizar con (equipo) SRF110