Learn More
3M™ Placa de protección exterior 9100 Speedglas™
Código de producto. 15809654 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color: Transparente
Código de producto.
15809654 Color: Transparente
1 options
Código de producto. 15809654 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100016691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.40€
    37.55€ / paquete de 10
    Ahorro 9.85€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Placa de protección exterior 9100 3M™ Speedglas™ diseñada para proteger el filtro contra chispas y salpicaduras.
  • Pieza de recambio para la placa de protección original en caso de que se produzcan golpes o arañazos
  • Para la máxima seguridad y comodidad, acostúmbrese a revisar su equipo regularmente
  • Límpiela periódicamente con un paño suave y sustitúyala si se producen daños o arañazos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de producto Placa de protección exterior del casco