Learn More
3M™ Placa de protección exterior Speedglas™
Descripción
- Placa de protección exterior de repuesto para uso con casco de soldadura 3M™Speedglas™ de la serie 100
- Cumple con las normas europeas armonizadas EN 166, clase 1BT
- Protege el filtro de soldadura de chispas y salpicaduras
- Limpiar periódicamente con un paño suave y sustitúyala si se producen daños o arañazos
- Revise su equipo regularmente para aumentar la vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN166:BT, EN 166 |
| Para utilizar con (equipo) | Casco de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 100 |
| Material | Policarbonato |
| Tipo de producto | Placa de protección exterior |