Descripción
- La placa protectora interior está diseñada para proteger la superficie interior del filtro contra chispas y salpicaduras.
- Sustituya la placa siempre que sufra daños o arañazos profundos o que se ensucie hasta el punto de que no resulte adecuado limpiarla con un paño suave o papel para lentes.
- Límpiela periódicamente con un paño suave y sustitúyala si se producen daños o arañazos.
- Se puede utilizar para aumentar +1 o +2 los tonos oscuros del filtro de soldadura.
- El hecho de no utilizar una placa de protección interior con el filtro anula la garantía en caso de que las chispas o salpicaduras causen daños en el vidrio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Dimensiones (L x An) | 53 x 103 cm |
| Para utilizar con (equipo) | 3M Speedglas Filtro de soldadura |
| Para utilizar con (aplicación) | Aumentar 1 tono |
| Tipo de producto | Placa de cobertura interior |