Learn More
3M™ Speedglas™ 9002X Placa protectora interior
Código de producto. 15709637
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Aumentar 1 tono
Aumentar 2 tonos
Protección
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
15709637 Protección paquete de 5
15760098 Aumentar 1 tono paquete de 5
15710098 Aumentar 2 tonos paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15709637 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000000184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.95€
    21.79€ / paquete de 5
    Ahorro 5.16€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
3M™ Speedglas™ 9002X Placa protectora interior diseñada para proteger la superficie interior del filtro contra chispas y salpicaduras.
  • La placa protectora interior está diseñada para proteger la superficie interior del filtro contra chispas y salpicaduras.
  • Sustituya la placa siempre que sufra daños o arañazos profundos o que se ensucie hasta el punto de que no resulte adecuado limpiarla con un paño suave o papel para lentes.
  • Límpiela periódicamente con un paño suave y sustitúyala si se producen daños o arañazos.
  • Se puede utilizar para aumentar +1 o +2 los tonos oscuros del filtro de soldadura.
  • El hecho de no utilizar una placa de protección interior con el filtro anula la garantía en caso de que las chispas o salpicaduras causen daños en el vidrio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Dimensiones (L x An) 53 x 103 cm
Para utilizar con (equipo) 3M Speedglas Filtro de soldadura
Para utilizar con (aplicación) Protección
Tipo de producto Placa de cobertura interior