Learn More
3M™ Capucha Speedglas™
Código de producto. 15780018 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color: Negro
Código de producto.
15780018 Color: Negro
1 options
Código de producto. 15780018 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100003083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    80.60€ / paquete de 1
    Ahorro 24.40€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
La capucha 3M™ Speedglas™ ofrece protección ampliada para la cabeza y el cuello para uso con cascos de soldadura Speedglas™.
  • Para usar con el conjunto completo de casco para ayudar a proteger al usuario de las chispas de soldadura, salpicaduras y radiación en oídos, cuello y en la parte superior de la cabeza.
  • Fabricado en textiles ignífugos para la protección contra el metal fundido, las chispas y las llamas.
  • Proporciona mayor protección para la cabeza y el cuello.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Speedglas Máscaras de soldadura
Tipo de producto Campana