Learn More
3M™ Protección de oídos y cuello Speedglas™
Código de producto. 15790088 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color: Negro
Código de producto.
15790088 Color: Negro
1 options
Código de producto. 15790088 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100080224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.00€
    47.89€ / paquete de 3
    Ahorro 44.11€
    47% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
La protección de oídos y cuello 3M™ Speedglas™ está diseñada para usarse con cascos de soldadura 100, SL, 9100-QR 9000 3M™ Speedglas™ y casco de soldadura 10 3M™.
  • Para usar con el conjunto completo de casco para ayudar a proteger al usuario de las chispas de soldadura, salpicaduras y radiación en oídos y cuello.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Para utilizar con (equipo) 3M Speedglas Cascos de soldadura 100, SL, 9100-QR, 9000 y 3M Casco de soldadura 10
Material Cuero
Tipo de producto Protección de oídos y cuello