Learn More
3M™ Filtro de oscurecimiento automático 9100X Speedglas™
Descripción
- Los filtros para soldadura serie 9100 3M™ Speedglas™ continúa con nuestra tradición de calidad óptica excepcional, que incluye un sombreado uniforme y una distorsión mínima en toda el área de visualización del filtro
- Función de retardo para ajustar el tiempo de apertura de la oscuridad a la luz. Es posible bloquear cualquier sombra, por ejemplo, en el estado de luz 3 en el proceso de molienda
- Tiempo de conmutación (claro-oscuro) de 0,1 ms. La sensibilidad de la detección del arco se puede ajustar para una fiabilidad de conmutación insuperable
- El modo de comodidad de soldadura por puntos ayuda a minimizar la tensión ocular durante las aplicaciones de soldadura por puntos ampliada
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166, EN 379, EN166: BT |
| Color | Tono oscuro variable (5, 8, 9-13) |
| Tipo de producto | Filtro para soldadura |
| Tamaño (métrico) | Área de visualización de 54 × 107 mm |
| Modelo | Oscurecimiento automático |