Learn More
Spectrum™ Bolsas de diálisis estándar de RC listas para usar Spectra/Por™
Description
- Material: celulosa regenerada
- Longitud: 60 cm (23,62 in)
- Selladas en un extremo, abiertas en el otro
- Embudo colocado en la parte superior para facilitar el llenado de las muestras
- Suministradas con ácida sódica al 0,05 % (debe enjuagarse antes de su uso)
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Bolsas de diálisis |
| MWCO | 3.5 kDa |
| Membrana | Spectra/Por 3 |
| Material | Celulosa regenerada |
| Diámetro (métrico) | 34 mm |
| Diámetro (imperial) | 1,33 in |
| Longitud (imperial) | 23,6 in |
| Longitud (métrico) | 600 mm |
| Anchura (métrico) | 54 mm |
| Capacidad (métrico) | De 50 a 400 ml |
| Show More |