Learn More
Spectrum™ Pares de tapones ponderados Spectra/Por™
Código de producto. 11550910
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11550910 35 mm 20 PCS
11540910 23 mm paquete de 20
10423404 12 mm paquete de 20
11560910 55 mm 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11550910 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00€
    263.00€ / paquete de 20
    Ahorro 132.00€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
  • 10 pares (20 tapones)/paquete
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de tubos de diálisis
Membrana Celulosa regenerada
Material Polipropileno
Diámetro (métrico) 35 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Pares
Color Naranja o Blanco
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 121 °C
Cantidad 20 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas