Learn More
Spectrum™ Tapones ponderados Spectra/Por™
Código de producto. 10295684
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10295684 55 mm 10 PCS
11500910 12 mm paquete de 10
10124224 12 mm cada uno
11318280 35 mm 10 PCS
11510910 23 mm paquete de 10
11520910 75 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10295684 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132745
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    156.00€ / paquete de 10
    Ahorro 128.00€
    45% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
Tipo de tapón ponderado Spectra/Por:
  • Fabricado con polipropileno con una barra de acero inoxidable con revestimiento de fluorocarbono para fijar el tubo hacia abajo
  • Se utiliza con tapón estándar flotante para mantener la orientación vertical de la muestra.
  • 5 tamaños de anchura de sellado: 12, 23, 35, 55 y 75 mm
  • Esterilizable en autoclave
  • 10/paquete; usar solo con tubos de diálisis de RC. No debe usarse con tubos de CE.
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de tubos de diálisis
Membrana Celulosa regenerada
Material Polipropileno
Diámetro (métrico) 55 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Pesada
Color Blanca
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 121 °C
Contenido del kit Barra de acero inoxidable con revestimiento de fluorocarbono para fijar el tubo hacia abajo
Cantidad 10 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza con tapón estándar flotante para mantener la orientación vertical de la muestra, solo con tubos de diálisis de RC, no utilizar con tubos de CE