Learn More
Spectrum™ Cierres magnéticos ponderados Spectra/Por™
Código de producto. 11570900
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11570900 55 mm paquete de 2
11550900 23 mm paquete de 2
11560900 35 mm paquete de 2
11580900 75 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11570900 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132764
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
Tipo de cierre magnético Spectra/Por:
  • Fabricado con polipropileno con una barra magnética de acero inoxidable recubierta de fluorocarbono
  • Se utiliza en placa agitadora magnética para proporcionar agitación de muestras para aumentar la eficacia de la diálisis
  • 4 Tamaños de anchura de sellado: 23, 35, 55 y 75 mm
  • Esterilizable en autoclave
  • 10/paquete
  • Usar solo con tubos de diálisis de RC
  • No debe usarse con tubos de CE
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de tubos de diálisis
Membrana Celulosa regenerada
Material Polipropileno
Diámetro (métrico) 55 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Magnético
Color Rojo
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 121 °C
Contenido del kit Barra magnética de acero inoxidable recubierta de fluorocarbono
Cantidad 2 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en placa agitadora magnética para proporcionar agitación de muestras para aumentar la eficacia de la diálisis, utilizar solo con tubos de diálisis de RC, no debe usarse con tubos de CE