Learn More
- Home
- Products
- Reactivos para análisis de proteínas
- Diálisis y desalinización
- Tubos para diálisis
- Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de éster de celulosa (CE) Spectra/Por™ Biotech
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de éster de celulosa (CE) Spectra/Por™ Biotech
Artikelnummer. 11425949| Artikelnummer. | Diámetro (métrico) | MWCO | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 11425949 | 20 mm | 100 kDa | cada uno |
| 11475929 | 20 mm | 0,5 kDa | cada uno |
| 11405939 | 20 mm | 1 kD | cada uno |
| 11495929 | 24 mm | 0,5 kDa | 1 PCS |
| 10596734 | 15 mm | 1 kDa | cada uno |
| 11435939 | 15 mm | 5 kDa | cada uno |
| 11445939 | 20 mm | 5 kDa | cada uno |
| 11465939 | 15 mm | 10 kDa | cada uno |
| 11475939 | 20 mm | 10 kDa | cada uno |
| 11435959 | 6,4 mm | 50 kDa | cada uno |
| 11445959 | 10 mm | 50 kDa | cada uno |
| 11455959 | 15 mm | 50 kDa | cada uno |
| 11465959 | 20 mm | 50 kDa | cada uno |
| 11495939 | 6,4 mm | 100 kDa | cada uno |
| 11415949 | 10 mm | 100 kDa | cada uno |
| 11405949 | 15 mm | 100 kDa | cada uno |
| 11495949 | 6,4 mm | 25 kDa | 10 metros |
| 12316903 | 10 mm | De 0,1 a 0,5 kDa | cada uno |
| 11485929 | 6,4 mm | 0,5 kDa | cada uno |
| 11405959 | 10 mm | 25 kDa | cada uno |
| 10353809 | 16 mm | 1 kDa | cada uno |
| 11425939 | 6,4 mm | 5 kDa | cada uno |
| 10069439 | 10 mm | 5 kDa | cada uno |
| 11485939 | 6,4 mm | 10 kDa | cada uno |
| 11455939 | 10 mm | 10 kDa | cada uno |
| 11415959 | 15 mm | 25 kDa | cada uno |
| 11425959 | 20 mm | 25 kDa | cada uno |
| 11415939 | 6,4 mm | 1 kDa | 1 PCS |
Usar código promocional 28038
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
Beschreibung
MWCO seleccionados de 100 a 100 000 daltons
- Las membranas de tubos de CE son ideales para desalinización, purificación y separación molecular
- Se suministra en 10 m (33 pies). longitudes en dos rollos de 5m cada uno, en solución de azida sódica al 0,1%
Bestellinformation
Nota: No atar, —debe usarse con Spectra/Por cierres de nailon (08-671-52, -53, -55). Los disolventes polares fuertes como la acetona, la MEK o el dioxano causarán daños irreparables en las membranas. Comuníquese con el servicio técnico de Spectrum, 1-800-634-3300 , para obtener más información.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Spectra/Por Tubos de membrana de diálisis |
| MWCO | 100 kDa |
| Material | Éster de celulosa |
| Formato | Tubing |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,78 in |
| Longitud (imperial) | 33 pies |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Formulación | Se suministran con una solución de ácida sódica al 0,1 % |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 39,2° a 98,6 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 37 °C |
| Cantidad | Cada |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para desalinización, purificación y separación molecular |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.