Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 Tubos de membrana (libres de azufre y metales pesados): 1 1000 a 50 000 Dalton MWCO
Código de producto. 11455949
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3,8mm
7,5 mm
11,5 mm
15 mm
17,8 mm
20,4 mm
21,6 mm
24 mm
25,5 mm
29 mm
32 mm
34,4 mm
45 mm
Cantidad:
1/pack
Cada
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
1 kD
2 kDa
25 kDa
3.5 kDa
50 kDa
8 kDa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad MWCO Tamaño de la unidad
11455949 7,5 mm Cada 25 kDa cada uno
11415879 24 mm Cada 1 kD 1 PCS
11540980 11,5 mm Cada 1 kDa 1 PCS
11425879 45 mm Cada 1 kD 1 PCS
11435909 24 mm Cada 2 kDa cada uno
11445909 29 mm Cada 2 kDa cada uno
11425909 11,5 mm Cada 2 kDa 1 PCS
11455909 11,5 mm Cada 3.5 kDa cada uno
11475909 34,4 mm Cada 3.5 kDa cada uno
11465909 29 mm Cada 3.5 kDa cada uno
11405919 7,5 mm Cada 8 kDa cada uno
11485909 15 mm Cada 8 kDa cada uno
11425919 32 mm Cada 8 kDa 1 PCS
11415919 20,4 mm Cada 8 kDa cada uno
11495909 25,5 mm Cada 8 kDa cada uno
11455919 7,5 mm Cada 10 kDa cada uno
11475919 20,4 mm Cada 10 kDa cada uno
11485919 29 mm Cada 10 kDa 1 PCS
11425929 7,5 mm Cada 15 kDa cada uno
11445929 15 mm Cada 15 kDa cada uno
11435949 17,8 mm Cada 25 kDa 1 PCS
11465929 29 mm Cada 15 kDa cada uno
11445949 21,6 mm Cada 25 kDa 1 PCS
11455929 20,4 mm Cada 15 kDa cada uno
10749445 7,5 mm Cada 50 kDa cada uno
10071954 17,8 mm Cada 50 kDa cada uno
10031954 21,6 mm Cada 50 kDa cada uno
11435929 3,8mm 1/pack 15 kDa cada uno
11465919 15 mm Cada 10 kDa 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Código de producto. 11455949 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    372.29€ / paquete de 1
    Ahorro 41.71€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Se suministran como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con entre 1000 y 50.000 puntos de corte de peso molecular.
  • Transparentes y flexibles
  • Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
  • Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
  • El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
  • Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Tipo de producto Spectra/Por 7 Tubos de membrana
MWCO 25 kDa
Material Celulosa regenerada
Formato Tubing
Diámetro (métrico) 7,5 mm
Diámetro (imperial) 0,29 in
Longitud (imperial) 16,4 ft
Longitud (métrico) 5 m
Color Transparente
Formulación Envasado húmedo en ácida sódica al 0,05 %
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 121 °C
Cantidad Cada
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización