Learn More
- Home
- Products
- Reactivos para análisis de proteínas
- Diálisis y desalinización
- Tubos para diálisis
- Spectrum™ Spectra/Por™ 7 Tubos de membrana (libres de azufre y metales pesados): 1 1000 a 50 000 Dalton MWCO
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 Tubos de membrana (libres de azufre y metales pesados): 1 1000 a 50 000 Dalton MWCO
Código de producto. 11415879| Código de producto. | Diámetro (métrico) | Cantidad | MWCO | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 11415879 | 24 mm | Cada | 1 kD | 1 PCS |
| 11540980 | 11,5 mm | Cada | 1 kDa | 1 PCS |
| 11425879 | 45 mm | Cada | 1 kD | 1 PCS |
| 11435909 | 24 mm | Cada | 2 kDa | cada uno |
| 11445909 | 29 mm | Cada | 2 kDa | cada uno |
| 11425909 | 11,5 mm | Cada | 2 kDa | 1 PCS |
| 11455909 | 11,5 mm | Cada | 3.5 kDa | cada uno |
| 11475909 | 34,4 mm | Cada | 3.5 kDa | cada uno |
| 11465909 | 29 mm | Cada | 3.5 kDa | cada uno |
| 11405919 | 7,5 mm | Cada | 8 kDa | cada uno |
| 11485909 | 15 mm | Cada | 8 kDa | cada uno |
| 11425919 | 32 mm | Cada | 8 kDa | 1 PCS |
| 11415919 | 20,4 mm | Cada | 8 kDa | cada uno |
| 11495909 | 25,5 mm | Cada | 8 kDa | cada uno |
| 11455919 | 7,5 mm | Cada | 10 kDa | cada uno |
| 11475919 | 20,4 mm | Cada | 10 kDa | cada uno |
| 11485919 | 29 mm | Cada | 10 kDa | 1 PCS |
| 11425929 | 7,5 mm | Cada | 15 kDa | cada uno |
| 11445929 | 15 mm | Cada | 15 kDa | cada uno |
| 11455949 | 7,5 mm | Cada | 25 kDa | cada uno |
| 11435949 | 17,8 mm | Cada | 25 kDa | 1 PCS |
| 11465929 | 29 mm | Cada | 15 kDa | cada uno |
| 11445949 | 21,6 mm | Cada | 25 kDa | 1 PCS |
| 11455929 | 20,4 mm | Cada | 15 kDa | cada uno |
| 10749445 | 7,5 mm | Cada | 50 kDa | cada uno |
| 10071954 | 17,8 mm | Cada | 50 kDa | cada uno |
| 10031954 | 21,6 mm | Cada | 50 kDa | cada uno |
| 11435929 | 3,8mm | 1/pack | 15 kDa | cada uno |
| 11465919 | 15 mm | Cada | 10 kDa | 1 PCS |
-
773.00€
394.00€ / paquete de 1
Ahorro 379.00€
49% Descuento
Inicie sesión para ver el stock
Descripción
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Se suministran como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con entre 1000 y 50.000 puntos de corte de peso molecular.
- Transparentes y flexibles
- Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
- Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
- El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
- Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Spectra/Por 7 Tubos de membrana |
| MWCO | 1 kD |
| Material | Celulosa regenerada |
| Formato | Tubing |
| Diámetro (métrico) | 24 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,94 in |
| Longitud (imperial) | 16,4 ft |
| Longitud (métrico) | 5 m |
| Color | Transparente |
| Formulación | Envasado húmedo en ácida sódica al 0,05 % |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 39,2° a 249,8 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 121 °C |
| Cantidad | Cada |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización |
| Mostrar más Mostrar menos |